ContactUsLinkComponent
Lead standard solution, 1,000 mg/l Pb in 0.1% nitric acid (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Lead standard solution, 1,000 mg/l Pb in 0.1% nitric acid (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Catalog # 51777-100ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Lead standard solution, 1,000 mg/l Pb in 0.1% nitric acid (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Catalog # 51777-100ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,1% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Élement:
    Plomb
  • Symbole:
    Pb