Barium standard solution, 5,000 mg/L Ba in 1 M nitric acid (de Ba(NO₃)₂) étalon pour SAA
Catalog # KRAF03618.2000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:1 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Élement:Baryum
- Symbole:Ba
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST