Arsenic standard solution, 100 mg/l As in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # ACCUICPMS03N0.01X1
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Concentration:100 mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Élement:Arsenic
- Symbole:As