Antimony standard solution, 5000 mg/L Sb in 5 M hydrochloric acid (de SbCl₃) étalon pour SAA
N° de catalogue KRAF03451.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:5000 mg/L
- Matrice:5 M HCl
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Élement:Antimoine
- Symbole:Sb
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Traçabilité NIST