Étalon de référence Pesticide, 1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCILULM61951.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:634-66-2
- Désignation:1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₆H₂Cl₄
- Désignation:1,2,3,4-Tetrachlorobenzene