Galactitol
Flacon verre pour solides, 50 mg
N° de catalogue EDQMG0049000
Fournisseur: EDQM
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numéro CAS:608-66-2
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00064288
- Poids moléculaire:182.17 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:210-165-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:50 mg