Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Flacon Verre, 100 mL
Catalog # R007
Corrosive
Supplier:   G-Biosciences
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Catalog # R007
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Flacon Verre, 100 mL
CAS Number:  1310-73-2
Price
45,80 €
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyms:  Caustic soda
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formula:NaOH
  • MDL Number:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
  • Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Documents
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL