Sodium carbonate 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Catalog # ACSDEL001.W.L5
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:105.99 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:207-838-8
CAS Number:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
MDL Number:MFCD00003494