ContactUsLinkComponent
Potassium bromate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium bromate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
  38080-1EA
 :  
Potassium bromate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
  38080-1EA
 :  
  • Type de conditionnement:
    Ampoule
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    0001
  • Factor:
    0.998 - 1.002
 :
 :167 g/mol
 :1,024 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-829-8
 :5.1,II
 :GHS08
 :GHS07
 :7758-01-2
 :KBrO₃
 :MFCD00011359