Ammoniaque 17% pour analyses
Ammoniaque 17% pour analyses
Corrosif
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Bernd Kraft
Ammoniaque 17% pour analyses
Fournisseur:  Bernd Kraft
Certificats
Ammoniaque 17% pour analyses
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Densité:0,92 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Plastique
    2.500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.500 mL
    1 * 2.500 mL - 130,00 €
    130,00 €
    1 * 2.500 mL
       130,00 €
  • Flacon Plastique
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L
  • Flacon Plastique
    5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 174,00 €
    174,00 €
    1 * 5 L
       174,00 €