Ammoniaque 0.05 mol/l (0.05 N)
Ammoniaque 0.05 mol/l (0.05 N)
Fournisseur:   Bernd Kraft
Ammoniaque 0.05 mol/l (0.05 N)
Fournisseur:  Bernd Kraft
Certificats
Ammoniaque 0.05 mol/l (0.05 N)
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-647-6
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Plastique
    2.500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.500 mL
    1 * 2.500 mL - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 2.500 mL
       196,00 €
  • Flacon Plastique
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 152,00 €
    152,00 €
    1 * 1 L
       152,00 €
  • Flacon Plastique
    5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 5 L
       254,00 €