Bismuth solution standard, 1,000 mg/l Bi dans dil. l'acide nitrique (de Bi) étalon pour SAA
Catalog # 6922.0100
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Élement:Bismuth
- Symbole:Bi
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST