Bismuth solution standard, 1,000 mg/l Bi dans dil. l'acide nitrique étalon mono-élément pour ICP
Catalog # ACCUICP06N5
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Élement:Bismuth
- Symbole:Bi