ContactUsLinkComponent
Plomb 1000 mg/l dans l'acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Plomb 1000 mg/l dans l'acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  SUPL41318-100ML-F
 :  Merck
 :  
Plomb 1000 mg/l dans l'acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  SUPL41318-100ML-F
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Plomb
  • Symbole:
    Pb
 : Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.