Baryum chlorure 30% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:10361-37-2
:
Formule:BaCl₂
Numéro MDL:MFCD00003445
:208.24 g/mol
Point d'ébullition:∼100 °C (1013 hPa)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:233-788-1
UN:3287
ADR:6.1,III
:GHS07
Frequently Bought Together