ContactUsLinkComponent
Baryum 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de BaCO₃) standard for AAS and ICP
Baryum 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de BaCO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300181
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Baryum 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de BaCO₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300181
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    125 mL
  • Élement:
    Baryum
  • Symbole:
    Ba