ContactUsLinkComponent
Baryum 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP-MS
  ACCUICPMS04N0.1X1
 :  
Baryum 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP-MS
  ACCUICPMS04N0.1X1
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Baryum
  • Symbole:
    Ba