ContactUsLinkComponent
Ammonium 1.000 mg/l dans l'eau étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Ammonium 1.000 mg/l dans l'eau étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Catalog # 713-4073
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Ammonium 1.000 mg/l dans l'eau étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Catalog # 713-4073
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Étalon en solution d'ammonium
  • Solubilité:
    Soluble in water
  • Physical form:
    Liquid
  • Gamme pH:
    0,5