Boîtes de coloration
Boîte de coloration avec couvercle en PP, PMP, 127×127×51 mm
Catalog # BELAF135511000
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Jump to:
Product Details & Documents
Ces boîtes avec couvercles encliquetables sont dotées d'une vidange (y compris une prise en polyéthylène basse densité) qui se trouve sous le fond de la boîte pour éliminer presque toutes les perturbations du gel lorsque le liquide est évacué.
- Liquid capacity up to 750 ml
- Durable box and cover that are acid- and alkali-resistant
- Also resistant to many solvents
Conveniently stain, fix, destain and manipulate electrophoresis gels.
Specifications
- Désignation:Boîte de coloration avec couvercle en PP
- Matière:PMP
- Seq:001
- l×p×h:127×127×51 mm