ContactUsLinkComponent
VWR®, Lunettes-masques pour salles blanches
VWR®, Lunettes-masques pour salles blanches
Catalog # 111-0615
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Lunettes-masques pour salles blanches
Catalog # 111-0615
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Type:
    Salle blanche, stérile, anti-buée, anti-rayures
  • Couleur:
    transparent
  • Oculaires:
    Clear PC
  • Cdt:
    10
Specifications
About this item
Lunettes-masques pour salles blanches stériles avec structure légère, ventilation indirecte et serre-tête sans latex et non pelucheux.
  • Verre en PC résistant, traitement anti-rayures et anti-buée
  • Corps en PVC léger avec lanière en silicone pour un plus grand confort
  • Stérilisées à l'oxyde d'éthylène (EtO), validation complète selon la norme ISO 11135-1-2007
Recommandés pour les environnements critiques de classe ISO 4 et de classe A/B des BPF de l'UE.
Certifications: Classe optique 1 respectant la norme EN 166:2001.
Packaging: En salle blanche Nextech certifiée ISO classe 4. Une pièce par sachet en Tyvek™/PE.