Digital pocket timer/stopwatch
Minuteur/chronomètre/horloge avec LCD, dos magnétique, support basculant et clip à ressort, noir, 71×25×61 mm
N° de catalogue HEATHS24490D
Fournisseur: HEATHROW
Aller à :
Product Details & Documents
Four independent timing channels with visual and audible alarms.
- Simply move the program switch to use as a stopwatch, a countdown timer (up to 100 hours), or a clock
- Timing capacity: 100 hours
- Resolution: ¹/₁₀₀ seconds
- Count direction: up/down
Livraison: Includes spring clip and magnetic back.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Couleur:noir
- Désignation:Minuteur/chronomètre/horloge avec LCD, dos magnétique, support basculant et clip à ressort
- l×p×h:71×25×61 mm