Stopcocks with GL thread, EX
Fournisseur:   Bohlender
Stopcocks with GL thread, EX
Fournisseur:  Bohlender
Certificats
Stopcocks with GL thread, EX
Stopcocks with GL thread, EX
9 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Stopcocks with GL thread for distributing liquids or gases, quick and easy disconnection of flow.
  • Cylindrical stopcock plug made of conductive PTFE-EX for good tightness
  • Stop valve with mark of flow direction
  • Grip made of red PP
  • Suitable for pressure up to maximum 6 bar and suitable for vacuum
  • Temperature resistance upto 110 °C
  • Chemical resistant
Two-way stopcock made of conductive PTFE-EX with straight bore and two connections with GL thread or three-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections with GL thread.
Product Family Options
2-way stopcocks, straight
Informations sur le produit
  • Ø trou
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • 8 mm
    GL 25
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 163,00 €
    163,00 €
    1 * 1 ST
       163,00 €
  • 6 mm
    GL 18
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1 ST
       151,00 €
  • 4 mm
    GL 14
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 161,00 €
    161,00 €
    1 * 1 ST
       161,00 €
3-way stopcocks, L-shaped bore
Informations sur le produit
  • Ø trou
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • 4 mm
    GL 14
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 1 ST
       239,00 €
  • 6 mm
    GL 18
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 264,00 €
    264,00 €
    1 * 1 ST
       264,00 €
  • 6 mm
    GL 25
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 393,00 €
    393,00 €
    1 * 1 ST
       393,00 €
3-way stopcocks, T-shaped bore
Informations sur le produit
  • Ø trou
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • 4 mm
    GL 14
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 307,00 €
    307,00 €
    1 * 1 ST
       307,00 €
  • 6 mm
    GL 25
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 352,00 €
    352,00 €
    1 * 1 ST
       352,00 €
  • 4 mm
    GL 18
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 280,00 €
    280,00 €
    1 * 1 ST
       280,00 €