Microscope slide for LCP
LCP sandwich set, 128×85 (slide) mm
112×77 (cover slip) mm
112×77 (cover slip) mm
N° de catalogue MARI0890003
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
The lipidic cubic phase (LCP) sandwich set consists of a base slide and a cover slip and is optimized for the crystallographic study of membrane proteins.
- Surface with hydrophobic glass
- Optimised for brightfield, UV and fluorescent microscopy
- Can be used in G protein–coupled receptors (GPCR) structural biology
Spécifications
- Désignation:LCP sandwich set
- L×l:128×85 (slide) mm
112×77 (cover slip) mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.