Panier d'échantillonnage
Basket dipper, translucide, PFA, 175 mm, 62/75 mm
N° de catalogue BOHLH997-03
Fournisseur: Bohlender
Aller à :
Product Details & Documents
Préleveur d'échantillons avec panier non poreux conçu pour le lavage, rinçage ou trempage des solides.
- Bonne résistance thermique –200 à +250 ° C
- Excellente résistance chimique
- Maille dans le fond (1,0x1,0 mm) et tige fixe
Convient pour une utilisation avec des substances agressives ou pures, telles que pierres bouillantes et balles.
Certifications: Conforme à la FDA.
Spécifications
- Ø:62/75 mm
- Couleur:translucide
- Désignation:Basket dipper
- Longueur:175 mm
- Matière:PFA