Filter disc, BOLA
Filter disc, BOLA
5, 47 mm, 1,0 mm
N° de catalogue BOHLN1565-12
Fournisseur:   Bohlender
Filter disc, BOLA
N° de catalogue BOHLN1565-12
Fournisseur:  Bohlender
Filter disc, BOLA
Filter disc, BOLA
5, 47 mm, 1,0 mm
Prix
177,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Filter disc made of porous PTFE.
Temperature resistance: –200 to 250 °C
Certifications: Conforms to FDA.
Spécifications
  • Ø:
    47 mm
  • Porosité:
    5
  • Épaisseur:
    1,0 mm