Seringues pour passeurs HPLC, Thermo Scientific instruments
N° de catalogue 548-1644
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Spécifications
- Pour:Auto-échantillonneurs LC AS100/300 et AS1000/3000/3500
- Type:250C-THERMOSPEC
- Volume:250 µl
- Désignation:Étanches aux gaz avec piston PTFE, raccord 1/4-28 UNF
- Cdt:1