Seringues pour passeurs HPLC, Spark Holland instruments
Catalog # 548-1646
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Specifications
- Pour:Auto-échantillonneur LC Promis Spark Holland
- Type:250D-SPARK-GT
- Volume:250 µl
- Désignation:Étanches aux gaz avec piston PTFE, raccord 1/4-28 UNF
- Seq:01
- Cdt:1