Bouchons d'oreilles jetables, MultiMax®
Bouchons d'oreilles jetables, MultiMax®
Bouchons d'oreilles sans cordon, recharges pour distributeur LS-500, 35 dB, orange/jaune, U*
N° de catalogue DALL3301261
Fournisseur:   HONEYWELL SAFETY
Bouchons d'oreilles jetables, MultiMax®
N° de catalogue DALL3301261
Fournisseur:  HONEYWELL SAFETY
Bouchons d'oreilles jetables, MultiMax®
Bouchons d'oreilles jetables, MultiMax®
Bouchons d'oreilles sans cordon, recharges pour distributeur LS-500, 35 dB, orange/jaune, U*
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 PAIRE
Product Details & Documents
Ces bouchons d'oreilles en mousse ajustable présentent un design de taille deux-en-un et permettent un ajustement optimal.
  • Mousse douce et résistante à la saleté pour éviter l'accumulation de salissures
  • Mousse en polyuréthane extensible et adaptable automatiquement à presque tous les utilisateurs
  • Gain de temps et réduction des déchets et de l'espace nécessaire
RSB: 35 dB
Certifications: EN 352-2
Spécifications
  • Couleur:
    orange/jaune
  • Désignation:
    Bouchons d'oreilles sans cordon, recharges pour distributeur LS-500, 35 dB
  • Seq:
    03
  • Taille:
    U*
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • DALL3301273
    Distributeur de bouchons d'oreilles (500 paires), LS-500
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 388,00 €