Kits de tests colorimétriques visuels, sulfite, MQuant®, Supelco®
N° de catalogue 1.11148.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:Iodate/amidon
- Cdt:200 Tests
- Désignation:Sulfite
- M-Clarity quality level:MQ100
- Type:MTC
- Plage de mesure:0,5 - 50 mg/l Na₂SO₃, 0,3-32 mg/l SO₃
Spécifications
À propos de cet article
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®.
- Les résultats s'obtiennent en 1 minute environ
- Convivialité
- Plages de mesures correspondant aux applications
- Portable
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur ou un disque rotatif, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.