Starch indicator solution, MDB
Starch indicator solution, MDB
Amidon comme solution d'indicateur, 100 mL
N° de catalogue 705-0197
Fournisseur:   Hach
Starch indicator solution, MDB
N° de catalogue 705-0197
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Starch indicator solution, MDB
Starch indicator solution, MDB
Amidon comme solution d'indicateur, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
30,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Oxidation-reduction indicator for the analysis of BOD, total chlorine, chromium, cyanide, dissolved oxygen and sulfite.
  • Marked dropping bottle (MDB)
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Amidon comme solution d'indicateur
Spécifications