Bandelettes de test, sucrose (saccharose), Reflectoquant®, Supelco®
1.16141.0001
: Merck
:
- Méthode chimique:Réaction enzymatique
- Cdt:50 Tests
- Désignation:Sucrose (saccharose)
- M-Clarity quality level:MQ100
- Plage de mesure:250 - 2500 mg/l
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
- Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
- Calibration à code barres
- Faible coût d'analyse
- Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée