Bandelettes de test, acide malique, Reflectoquant®, Supelco®
1.16128.0001
: Merck
:
- Méthode chimique:Réaction enzymatique
- Cdt:50 Tests
- Désignation:Acide malique
- M-Clarity quality level:MQ100
- Plage de mesure:5,0 - 60,0 mg/l HO₂CCH₂CHOHCO₂H
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
- Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
- Calibration à code barres
- Faible coût d'analyse
- Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée