Bandelettes de test, potassiumReflectoquant® plus, Supelco®
Catalog # 1.17945.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Méthode chimique:Kalignost, turbidimétrique
- Cdt:100 Tests
- Désignation:Reflectoquant® plus Potassium
- M-Clarity quality level:MQ100
- Plage de mesure:1,0 - 25,0 mg/l K
Specifications
About this item
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
- Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
- Calibration à code barres
- Faible coût d'analyse
- Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée