ContactUsLinkComponent
Bandelettes de test, chlore (libre), Reflectoquant®, Supelco®
Bandelettes de test, chlore (libre), Reflectoquant®, Supelco®
Catalog # 1.16896.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Bandelettes de test, chlore (libre), Reflectoquant®, Supelco®
Catalog # 1.16896.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Méthode chimique:
    Réaction d'oxydoréduction
  • Cdt:
    50 Tests
  • Désignation:
    Chlore (libre)
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Type:
    RQ
  • Plage de mesure:
    0,5 - 10,0 mg/l Cl₂
Specifications
About this item
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée