ContactUsLinkComponent
Kits de tests, pH, tubes, Spectroquant®, Supelco®
Kits de tests, pH, tubes, Spectroquant®, Supelco®
N° de catalogue 1.01744.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Kits de tests, pH, tubes, Spectroquant®, Supelco®
N° de catalogue 1.01744.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Indicateur
  • Cdt:
    280 Tests
  • Désignation:
    pH, tubes
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Pour appareil:
    Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco
  • Plage de mesure:
    pH 6,4 - 8,8
Spécifications
À propos de cet article
Tous les kits de tests Spectroquant® peuvent être utilisés avec la gamme Prove de spectrophotomètres et les instruments Nova 60/60A. Les tests peuvent être utilisés non seulement sur les photomètres et les spectrophotomètres de Merck, mais également sur les photomètres et spectrophotomètres auprès d'autres fournisseurs (détails de programmation disponibles sur demande).
  • Dispositif très convivial, méthodes validées
  • Tous les réactifs nécessaires à l'analyse sont contenus dans les cellules pour la plupart des paramètres de test
  • Le conditionnement protège les cellules des fluctuations de température et de l'humidité pendant le stockage et le transport
  • Le code-barres sur les cellules garantit la sélection de la bonne méthode d'analyse, éliminant ainsi les erreurs et réduisant le temps de préparation
Remarque : la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains kits de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.