Bandelettes de test du chromate, MQuant®, Supelco®
Bandelettes de test du chromate, MQuant®, Supelco®
Chromate test, 3-10-30-100 mg/l CrO₄, Diphénylcarbazide, MQ, 100 Tests
Catalog # 1.10012.0001
Supplier:   Merck
Bandelettes de test du chromate, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.10012.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Bandelettes de test du chromate, MQuant®, Supelco®
Chromate test, 3-10-30-100 mg/l CrO₄, Diphénylcarbazide, MQ, 100 Tests
CAS Number:  
Price
67,10 €
Log in for availability
1 * 1 EA
Product Details & Documents
Les bandelettes réactives MQuant® (MQ) sont un mini laboratoire mobile sur une bandelette plastique de quelques millimètres carrés. En tant que méthode de contrôle, elles fournissent une présentation rapide de la situation, ce qui l'aide à savoir si une analyse plus poussée est nécessaire, avec pour conséquence un important gain de temps et de ressources analytiques. Chaque bandelette est constituée d'une feuille de polyester biodégradable et la faible teneur en réactif dans les zones de réaction assure une mise au rebut sans problème.
  • Manipulation aisée: Tremper la bandelette, patienter et comparer avec l'échelle de couleurs
  • Sans danger: Aucun réactif auxiliaire nécessaire pour la plupart des kits
  • Résultats en deux minutes pour une prise de décision rapide
  • Portables pour utilisation en laboratoire ou à l'extérieur
Documents
Specifications
Specifications
  • Méthode chimique:
    Diphénylcarbazide
  • Cdt:
    100 Tests
  • Désignation:
    Chromate test
  • Type:
    MQ
  • Plage de mesure:
    3-10-30-100 mg/l CrO₄
  • Cat. No.:
    1.10012.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100