Bandelettes de test QUANTOFIX®, Calcium
Bandelettes de test QUANTOFIX®, Calcium
Acide ascorbique QUANTOFIX®, 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000 - mg/L - Vitamin C; 25 - 1000 - mg/L - Vitamin C, Méthode de réduction, 44×123×43 mm (packaging), 100 Tests, 100 Tests
N° de catalogue 705-0315
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
Bandelettes de test QUANTOFIX®, Calcium
N° de catalogue 705-0315
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:  
Bandelettes de test QUANTOFIX®, Calcium
Bandelettes de test QUANTOFIX®, Calcium
Acide ascorbique QUANTOFIX®, 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000 - mg/L - Vitamin C; 25 - 1000 - mg/L - Vitamin C, Méthode de réduction, 44×123×43 mm (packaging), 100 Tests, 100 Tests
Numéro CAS:  
Prix
38,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 EA
Product Details & Documents
Les bandelettes de test QUANTOFIX® répondent à toutes les exigences d’un test rapide moderne. La couleur du tampon réactif change en fonction de la concentration de l’analyte dans l’échantillon. L’évaluation se fait généralement visuellement par comparaison de la couleur de réaction avec une échelle de couleurs à plusieurs niveaux. Les bandelettes de test sont prévues pour un usage unique, l’entretien ou l’étalonnage ne sont pas nécessaires.
  • Résultats en quelques secondes : Immerger, attendre et lire sur l'échelle de couleurs à plusieurs niveaux. Toujours prêt à l'emploi : Aucun accessoire nécessaire pour l’évaluation Résultats sûrs : Dessiccateur dans le bouchon pour une protection optimale des bandelettes contre l’humidité
Les bandelettes de test permettent la détermination rapide et facile du calcium dans les solutions. Ils sont livrés avec tous les réactifs nécessaires pour une mesure immédiate. Des résultats fiables sont obtenus en une minute. Le calcium est un élément important de l'alimentation et est donc testé dans les aliments. Il est essentiel à la formation des os. Une carence en calcium dans l'alimentation quotidienne peut entraîner l'ostéoporose. La consommation recommandée est d'environ 1000 mg/jour. Combiné au magnésium, le calcium est responsable de la dureté de l'eau.
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Méthode de réduction
  • Cdt:
    100 Tests
  • Désignation:
    Acide ascorbique QUANTOFIX®
  • Dimensions:
    44×123×43 mm (packaging)
  • Tests par set:
    100 Tests
  • Plage de mesure:
    0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000 - mg/L - Vitamin C; 25 - 1000 - mg/L - Vitamin C
  • Paramètre:
    Tous les réactifs inclus
  • Cat. No.:
    705-0315
  • Durée de conservation (mois):
    30 (depuis la production)
  • Poids:
    42 g
  • Contenu:
    100 bandelettes réactives dans un tube, notice d'utilisation
  • Instrument:
    QUANTOFIX Relax
  • Plateforme:
    Semi-quantitative test strips
  • Method:
    Acide ascorbique - Bleu de phosphomolybdène (jaune → vert-bleu)
  • Conformités:
    Aucune matière dangereuse