ContactUsLinkComponent
Kits de tests colorimétriques visuels, pH, indicateur liquide, pH 9 - 13, Supelco®
Kits de tests colorimétriques visuels, pH, indicateur liquide, pH 9 - 13, Supelco®
Catalog # 1.09176.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Kits de tests colorimétriques visuels, pH, indicateur liquide, pH 9 - 13, Supelco®
Catalog # 1.09176.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    pH, indicateur liquide
  • Seq:
    02
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
  • Plage de mesure:
    pH 9-10-11-12-13
Specifications
About this item
Tests rapides colorimétriques visuels
  • Les résultats s'obtiennent en 1 minute environ
  • Convivialité
  • Plages de mesures correspondant aux applications
  • Portable
Méthodes titrimétriques et colorimétriques
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Delivery: Each test kit contains all the necessary reagents, reaction cuvettes, colour comparison chart and extensive instructions for use.