ContactUsLinkComponent
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté résiduelle, MQuant®, Supelco®
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté résiduelle, MQuant®, Supelco®
N° de catalogue 1.11142.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté résiduelle, MQuant®, Supelco®
N° de catalogue 1.11142.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Indicateur mixte
  • Cdt:
    400 Tests
  • Désignation:
    Residual hardness test
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Type:
    MTC
  • Plage de mesure:
    0,05 - 0,10 - 0,19 °e (0,7 - 1,4 - 2,7 mg/l CaCO₃) 0,07 - 0,14 - 0,27 °f
Spécifications
À propos de cet article
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®
  • Les résultats s'obtiennent en 1 minute environ
  • Convivialité
  • Plages de mesures correspondant aux applications
  • Portable
  • Toute une gamme de recharges économiques (RP) est disponible
Livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.