Kits de tests colorimétriques visuels, nickel, MQuant®, Supelco®
1.14420.0001
: Merck
:
- Méthode chimique:Diméthylglyoxime
- Cdt:125 Tests
- Désignation:Nickel
- M-Clarity quality level:MQ100
- Type:MCC
- Plage de mesure:0,02-0,04-0,07-0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5 mg/l Ni
Tests rapides colorimétriques visuels.
- Les résultats s'obtiennent en 5 minutes environ
- Convivialité
- Plages de mesures correspondant aux applications
- Portable
- Toute une gamme de recharges économiques (RP) est disponible
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs:
L'utilisation de cuves longues permet aux tests MQuant® d'être l'instrument de mesure idéal des faibles concentrations (jusqu'à 0,005 mg/L). Ces tests sont particulièrement adaptés à l'analyse de l'eau potable, des eaux de source, des eaux ultra-pures et minérales, à la préparation d'eau potable, ainsi que pour les eaux de refroidissement et les eaux de chaudière.
: chaque kit de test contient tous les réactifs nécessaires, cuvettes de réaction, tableau de comparaison des couleurs ou molette de comparaison et instructions d'utilisation complètes.