Sodium hydroxyde en solution aqueuse
Sodium hydroxyde en solution aqueuse
Bidon Plastique, 20 L
N° de catalogue VWRS6091.9020
Fournisseur:   VWR Collection
Sodium hydroxyde en solution aqueuse
N° de catalogue VWRS6091.9020
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde en solution aqueuse
Bidon Plastique, 20 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Densité:1,003 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    20 L