Mercury standard solution, 0.04 mg/l Hg in 10% nitric acid (de Hg(NO₃)₂)
CMPLD0BC.D04.10N.L
:
- Concentration:0,04 mg/L
- Matrice:10% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Mercury standard solution, 0.04 mg/l Hg in 10% nitric acid (de Hg(NO₃)₂)
- Élement:Mercure
- Symbole:Hg