Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique anhydre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
7142.1000
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Titer (mol/l):0.098 - 0.102
:
:100.46 g/mol
:Température ambiante
:231-512-4
:2920
:8,II
:GHS02
:GHS05
:7601-90-3
:HClO₄
:MFCD00011325