Ammoniaque 2 mol/l (2 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1336-21-6
:7664-41-7
Formule:NH₃
Numéro MDL:MFCD00066650
:35.05 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-647-6
UN:2672
ADR:8,III
:GHS07
Frequently Bought Together
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Triméthyl-2,2,4 pentane ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether de pétrole, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals