2,5-Lutidine
2,5-Lutidine
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue MOLE78748121-5G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
2,5-Lutidine
N° de catalogue MOLE78748121-5G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  589-93-5
2,5-Lutidine
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  589-93-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  2,5-Dimethylpyridine
  • Numéro CAS:589-93-5
  • Formule:C₇H₉N
  • Numéro MDL:MFCD00006343
  • Poids moléculaire:107.16 g/mol
  • Point d'ébullition:143 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–15,3 °C
  • Densité:0,9346 g/cm³ (15 °C)
  • EINECS:209-666-9
  • UN:1993
  • ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g