Pyridine ≥99%, TECHNICAL
Pyridine ≥99%, TECHNICAL
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 27194.295
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   VWR Chemicals
Pyridine ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 27194.295
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  110-86-1
Pyridine ≥99%, TECHNICAL
Pyridine ≥99%, TECHNICAL
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  110-86-1
Prix
103,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Azabenzene, Azine
  • Numéro CAS:110-86-1
  • Formule:C₅H₅N
  • Numéro MDL:MFCD00011732
  • Poids moléculaire:79.1 g/mol
  • Index Merck:13,08060
  • Point d'ébullition:115 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–44 °C
  • Densité:0,983 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:17 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 99 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
Spécifications