ContactUsLinkComponent
Pyridine, faible teneur en eau ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
  9393-02
 :  Avantor
 :  
undefined
Pyridine, faible teneur en eau ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
  9393-02
 :  Avantor
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    ≥ 99.0 %
  • Assay (by GC, corrected for water):
    ≥99.0 %
  • Ammonia (as NH₃):
    ≤0.002 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Reducing Substances:
    Passes Test
  • Residue after Evaporation:
    ≤5 ppm
  • Solubility in H₂O:
    Passes Test
  • Sulfate (SO₄):
    ≤0.001 %
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm:
    ≤0.005
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm:
    ≤0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm:
    ≤0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm:
    ≤0.10
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 nm:
    ≤1.00
  • Water (by KF, volumetric):
    ≤0.01 %
  • Chloride (Cl):
    ≤5 ppm
  • Trace Impurities - Copper (Cu):
    ≤5 ppm
 :
 :13,08060
 :115 °C (1013 hPa)
 :–44 °C
 :0.983 g/cm³ (20 °C)
 :17 °C
 :3,II
 :Packaged under nitrogen.
 :79.1 g/mol
 :203-809-9
 :1282
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
 :Température ambiante
 :110-86-1
 :C₅H₅N
 :MFCD00011732