1-Naphtol
Catalog # EHERC15430000
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:0,5 g
- Seq:3035
Specifications
About this item
:
:144.17 g/mol
Merck Index:13,06409
Boiling Pt:282 °C (1013 hPa)
Melting Pt:94 °C
Density:1.224 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:125 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:201-969-4
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS05
:GHS07
CAS Number:90-15-3
Formula:C₁₀H₈O
MDL Number:MFCD00003930