Spécifications
- Désignation:Cuve d'électrophorèse verticale double réfrigérée SE 600 Ruby™
- Modèle:SE 600 Ruby™
- Plaque en verre (l×h):180×160 mm
- Espaceurs:1,5 mm
- Taille de gel l×h:180×160 or 180×80 mm
- Max. temperature:45 °C
- Capacité d'échantillons:4 gels (112 échantillons)
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Pour obtenir des résultats d'électrophorèse reproductibles exceptionnels, il est essentiel de contrôler la température. Des gels dont le refroidissement n'est pas homogène sur les deux faces produisent des bandes obliques larges ou des bandes doubles dans les gels colorés. La cuve SE 600 Ruby™ assure une chaleur homogène des gels: non seulement les gels sont totalement immergés dans le réservoir inférieur pour un transfert thermique homogène, mais un agitateur magnétique standard se déplace également dans le réservoir autour de l'échangeur thermique suspendu verticalement afin que la température du réservoir inférieur reste homogène. Ergonomique, la cuve SE 600 Ruby™ contient deux poignées latérales intégrées, qui en facilitent le transport et la manipulation.
- Une électrophorèse de polyacrylamides natifs et dénaturants 2-D et une électrophorèse d'acides nucléiques en gel d'agarose peuvent être réalisées
- La température est maintenue entre 1 et 45 °C avec l'échangeur thermique intégré pour des cycles plus rapides sans nuire à la qualité
- Deux gels ou quatre gels peuvent être traités simultanément à l'aide de séparateurs de plaques en option
- Les séparations de seconde dimension peuvent être effectuées à l'aide de deux bandelettes IPG de 7 cm côte à côte. L'utilisateur peut ainsi effectuer simultanément jusqu'à huit séparations de seconde dimension
- Le coulage et le traitement des mini gels se font à l'aide d'attaches et de plaques de verre de 8 cm
Run up to four gels (up to 112 samples) in a single run. Divider plates convert single-gel sandwiches into two-gel club sandwiches, which seal and fit into the casting stand exactly like single gels.