6-Nitro-1-indanone
6-Nitro-1-indanone
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue MOLE12551217-1G
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
6-Nitro-1-indanone
N° de catalogue MOLE12551217-1G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  24623-24-3
6-Nitro-1-indanone
Glass bottle for solids, 1 g
Numéro CAS:  24623-24-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  6-Nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
  • Numéro CAS:24623-24-3
  • Formule:C₉H₇NO₃
  • Numéro MDL:MFCD06656903
  • Poids moléculaire:177.16 g/mol
  • EINECS:246-366-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g